Documentos Principais
Z741033
Sigma-Aldrich
CJ Tee Syringe Adapter - CGA 180 Inlet
About This Item
Código UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Nível de qualidade
Categorias relacionadas
Aplicação
Use to extract samples from gas cylinders. Please see attached bulletin for detailed instructions.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z741033-1EA4061833645581