Documentos Principais
Z186775
Gas-collecting bulb
polypropylene valve, capacity 75 cc, diam. 53 mm
About This Item
Código UNSPSC:
42272218
NACRES:
NB.51
Materiais
polypropylene valve
capacidade
75 cc
Diâmetro
53 mm
Descrição geral
For priming pumps, transfer lines, etc. Natural rubber with 3/8 in. O.D.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z186775-1EA4061833299166