Z186740
Gas bag
capacity, 1 gal
Sinônimo(s):
gas collection bag, gas collection vessel, gas sampling equipment
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Características
capacity 1 gal
embalagem
pack of 1 ea
Categorias relacionadas
Descrição geral
Gas bag made of heavy natural rubber suitable for collecting and storing large samples of gases. Commonly used with PVC stopcocks with a 13 mm OD such as Z186767.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z186740-1EA | 4061833299135 |