Key Documents
24633
Supelco
Bolsa de amostragem de gás com PLV de 1 l Tedlar® c/septos LB-2 Thermogreen®
Push/Pull Lock Valve (PLV)
Sinônimo(s):
Bolsa de amostragem de gás Tedlar®
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
Materiais
Tedlar® PVDF film
Nível de qualidade
Agency
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
descrição
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
embalagem
pkg of 10 bags
técnica(s)
whole air sampling: suitable
L × C
7 in. × 9 in.
volume máximo
1 L
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Descrição geral
Tedlar é recomendado em diversos métodos da agência de proteção ambiental dos Estados Unidos (USEPA) para amostragem de COV e compostos de enxofre. Nosso Tedlar é fabricado a partir de um filme de Tedlar de 2 mil de alta qualidade para melhor inércia química, impermeabilidade, integridade de amostras e bons dados de recuperação. Nossa válvula com sistema de pressionar e travar (Push Lock Valve (PLV)) e o processo de vedação de bordas garantem que essas bolsas sejam robustas e praticamente à prova de vazamentos, mesmo nas condições mais difíceis de amostragem e remessa.
Aplicação
As bolsas de Tedlar podem ser usadas para reter o ar contendo arsinas, durante a determinação da estabilidade atmosférica de arsinas.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
A Enel et al.
Lab on a chip, 20(7), 1290-1297 (2020-03-12)
Digital microfluidics is known for fine manipulation of sub-millimeter samples, with applications from biological sample preparation to diagnostic testing. Unfortunately, until now, it has been only limited to liquid phases. In this paper, we present a new system based on
Atmospheric stability of arsines and the determination of their oxidative products in atmospheric aerosols (PM 10): evidence of the widespread phenomena of biovolatilization of arsenic.
Jakob R
Journal of Environmental Monitoring, 12 (2), 409-416 (2010)
Alveolar sampling and fast kinetics of tetrachloroethene in man. I. Alveolar sampling.
Opdam JJ and Smolders F.
British Journal of Industrial Medicine, 43 (12), 814-824 (1986)
Conteúdo relacionado
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.