Documentos Principais
30228-U
Supelco
Folha multilaminada inerte Supel
maximum volume 5 L, Screw Cap Valve (SCV), pkg of 10 bags
Sinônimo(s):
Bolsa de amostragem de gás laminada inerte com SCV de 5 l Supel c/septos LB-2 Thermogreen®
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Agency
NIOSH 6603
OSHA ID-172,ID-210
descrição
Chemically Inert with Light and Moisture Protection
septum replaceable; Thermogreen® LB-2 septa
linha de produto
Supel
embalagem
pkg of 10 bags
técnica(s)
whole air sampling: suitable
volume máximo
5 L
tamanho × L × C
× 12 in. × 14 in.
adequação
suitable for (Biogas and Landfill Gas (LFG))
suitable for (Calibration Mixes and Gas Transfer)
suitable for (Low molecular weight compounds such as methane, CO, CO2, and permanent gases)
suitable for
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrição geral
As bolsas de amostragem de gás multilaminadas SupelInert com septos LB-2 Thermogreen são ideais para amostragem de compostos de baixo peso molecular, como monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) e gases permanentes. Também são adequadas para amostragem de compostos sulfurados, como sulfeto de hidrogênio (H2S), dissulfeto de carbono (CS2) e mercaptanas.
Principais características e benefícios:
  • Multilaminada, com duas camadas externas de filme de alumínio que criam uma barreira excelente contra a permeação de gases através das paredes da bolsa
  • Septos LB-2 Thermogreen com pouco vazamento assegurado, instalados no encaixe da válvula
  • Quimicamente inerte com proteção contra umidade e luz
  • Não recomendada para COVs em baixos níveis de ppm devido aos níveis de interferência (recomendamos o filme alternativo Tedlar de PVDF SupelInert para os COVs)
  • Duas opções de válvula disponíveis: Válvulas com tampa de rosca (SCV) e válvulas de travamento do tipo “push/pull” (PLV)
  • 4 tamanhos: 1 l, 2 l, 5 l e 10 l
Compostos de enxofre: dissulfeto de carbono, sulfeto de hidrogênio, t-butilmercaptano, etilmercaptano, isopropilmercaptano, n-propilmercaptano
Folha multicamadas: (1) Polietileno de 0,002 pol. (2) Folha de alumínio de 0,0003 pol. (3) Polietileno (4) Alumínio (metalizado) (5) Nylon de calibre 60
Informações legais
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
dispositivo de amostragem de ar
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.