Documentos Principais
29458-U
Supelco
Discos sólidos de septos LB-2 Thermogreen®
pkg of 10 ea
Sinônimo(s):
Thermogreen® LB-2 Septa, solid discs
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
embalagem
pkg of 10 ea
técnica(s)
whole air sampling: suitable
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
configured for gas sampling bags with Screw Cap Valve (SCV)
Descrição geral
Uma versão melhorada em relação aos septos originais Thermogreen LB-1.
  • Baixíssimo vazamento em uma ampla faixa de temperaturas de entrada (100 °C a 350 °C)
  • Já condicionados, prontos para uso
  • Penetração mais fácil da agulha e alta tolerância a perfuração (ideal para amostradores automáticos)
  • Formulação de borracha exclusiva da Supelco
Informações legais
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)