Documentos
20633
Supelco
Septos LB-2 Thermogreen®, vedação
Shimadzu plug, pkg of 50 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115717
tamanho
(plug type)
embalagem
pkg of 50 ea
diâmetro × C
~6 mm × 9 mm
compatibilidade
for use with Shimadzu all
Descrição geral
O septo é um componente muito importante do sistema de injeção por seringa. Em geral, eles são fabricados com materiais elastoméricos e autovedantes, como borracha de silicone, neoprene ou fluoroelastômeros. É adequado para introduzir convenientemente a amostra sem causar vazamento no sistema. Septos inadequados se decompõem nas condições de alta temperatura das entradas capilares, afetando os valores de referência e causando picos fantasma em um cromatograma.
Para uso em GCs da Shimadzu que requerem septos de plugue.
Aplicação
Os septos LB-2 Thermogreen® são adequados para as seguintes aplicações:
  • Para minimizar a extração sobre ou perda de analitos da fibra de microextração em fase sólida (SPME) do recipiente durante análises por GC-MS.
  • Os septos termorresistentes são usados no instrumento de GC para evitar vazamentos do gás carreador, picos irrelevantes e contaminação por ftalatos.
  • Os septos termorresistentes, juntamente com um protetor de agulha espesso, são usados em instrumentos de GC para evitar danos irreversíveis causados pela microsseringa.
  • Também são usados nas portas de entrada de amostragem de cromatógrafos gasosos.
Informações legais
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Yuan Gong et al.
International journal of clinical and experimental medicine, 8(11), 20631-20637 (2016-02-18)
Lycium ruthenicum Murr. is commonly used in traditional Tibetan medicine, and the fruits of Lycium ruthenicum Murr. contain an immunologically active pectin which improves immune function against chronic diseases. The present study was performed to evaluate the immunomodulatory effects of
Effect of periods of non-use on biofilter performance.
Martin, F. Jason, and Raymond C. Loehr.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 46, 539-546 (1996)
Robert L. Grob, PhD, Eugene F. Barry, PhD
Modern Practice of Gas Chromatography, 471-472 (2004)
Elefteria Psillakis et al.
Journal of chromatography. A, 999(1-2), 145-153 (2003-07-30)
A simple and efficient liquid-phase microextraction (LPME) technique using a hollow-fibre membrane, in conjunction with gas chromatography-mass spectrometry has been developed for the extraction and analysis of six phthalate esters in water samples. Parameters such as extraction solvent, agitation of
Solid-phase microextraction (SPME) for rapid field sampling and analysis by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Hook, Gary L., et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 21, 534-543 (2002)