Documentos Principais
30284-U
Supelco
Tedlar® SCV Gas Sampling Bag
0.6L w/Thermogreen® LB-2 Septa
Sinônimo(s):
Tedlar® Gas Sampling Bag
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Nome do produto
Bolsa de amostragem de gás Tedlar®,
Materiais
Tedlar® PVDF film
Nível de qualidade
Agency
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
descrição
Screw Cap Valve (SCV)
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
embalagem
pkg of 10 bags
técnica(s)
whole air sampling: suitable
volume máximo × L × C
0.6 L × 6 in. × 6 in.
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Descrição geral
Tedlar é recomendado em diversos métodos da agência de proteção ambiental dos Estados Unidos (USEPA) para amostragem de COV e compostos de enxofre. Nosso Tedlar é fabricado a partir de um filme de Tedlar de 2 mil de alta qualidade para melhor inércia química, impermeabilidade, integridade de amostras e bons dados de recuperação. Nossa válvula com sistema de pressionar e travar (Push Lock Valve (PLV)) e o processo de vedação de bordas garantem que essas bolsas sejam robustas e praticamente à prova de vazamentos, mesmo nas condições mais difíceis de amostragem e remessa.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
dispositivo de amostragem de ar
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)