Documentos
24654
Supelco
Bolsa de amostragem de gás Tedlar®
Sinônimo(s):
Tedlar® Gas Sampling Bag
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
Materiais
Tedlar® PVDF film
Agency
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
descrição
Push/Pull Lock Valve (PLV) (Push Lock Valve (PLV))
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
embalagem
pkg of 10 bags
técnica(s)
whole air sampling: suitable
L × C
9 in. × 9 in.
volume máximo
2 L
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Descrição geral
Tedlar é recomendado em diversos métodos da agência de proteção ambiental dos Estados Unidos (USEPA) para amostragem de COV e compostos de enxofre. Nosso Tedlar é fabricado a partir de um filme de Tedlar de 2 mil de alta qualidade para melhor inércia química, impermeabilidade, integridade de amostras e bons dados de recuperação. Nossa válvula com sistema de pressionar e travar (Push Lock Valve (PLV)) e o processo de vedação de bordas garantem que essas bolsas sejam robustas e praticamente à prova de vazamentos, mesmo nas condições mais difíceis de amostragem e remessa.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.