22146-U
Gas Sampling Bulb
size 125 mL, glass stopcock
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
Materiais
glass stopcock
Nível de qualidade
técnica(s)
whole air sampling: suitable
tamanho
125 mL
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Categorias relacionadas
Descrição geral
Use these glass bulbs to trap and transport a gas sample, then remove an aliquot (through the plug-type septum) for analysis. Oven annealed to resist damage during transportation and on-site use. Available with PTFE or high vacuum glass stopcocks. One half-hole cylindrical Thermogreen septum is included with each bulb.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)