Key Documents
22145-U
Supelco
Gas Sampling Bulb
size 1000 mL, PTFE stopcock
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE stopcock
Nível de qualidade
técnica(s)
whole air sampling: suitable
tamanho
1000 mL
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrição geral
Use these glass bulbs to trap and transport a gas sample, then remove an aliquot (through the plug-type septum) for analysis. Oven annealed to resist damage during transportation and on-site use. Available with PTFE or high vacuum glass stopcocks. One half-hole cylindrical Thermogreen septum is included with each bulb.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Furan ≥99%
Sigma-Aldrich
185922
Furan