BR747775
BRAND® pipette
withdraw volume 5.5 mL (including bulb), graduations, 0.25 mL
Sinônimo(s):
Pasteur Pipettes, Pipettes, Plastics
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
low-density polyethylene
descrição
drop quantity 70 per mL
esterilidade
non-sterile
Características
graduations 0.25 mL
embalagem
pack of 500
pkg of 500 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 747775
withdraw volume measuring range
5.5 mL (including bulb)
Comprimento
150 mm
capacidade
1 mL
ponta D.E.
1.2 mm
aplicação(ões)
PFAS testing
Categorias relacionadas
Descrição geral
Please note: can be sterilized by gas or γ-irradiation
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)