Z331767
BRAND® pipette
withdraw volume 3.5 mL (including bulb), graduations, 3 mL (subdivision 0.5 mL), drop quantity 22 per mL
Sinônimo(s):
BRAND Pipette, Pipetting System
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PE-LD
esterilidade
non-sterile
Características
graduations 3 mL (subdivision 0.5 mL)
embalagem
pack of 500
pkg of 500 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 747760
withdraw volume measuring range
3.5 mL (including bulb)
Comprimento
154 mm
ponta D.E.
3.2 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Please note: can be sterilized by gas or γ-irradiation
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)