Key Documents
Z333999
BRAND® pipette fillers
universal design, for pipettes up to 100 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
natural rubber
descrição
3 valves
Características
for pipettes up to 100 mL
fabricante/nome comercial
BRAND 25315
volume
100 mL
Descrição geral
Simple pipetting aids for volumetric and graduated pipettes. Control of the functions by squeezing the appropriate valves between thumb and fore finger.
Outras notas
BR25315 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5