Z186724
Atomizer bulb
useful for priming liquid-transfer lines
Sinônimo(s):
priming bulk
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Produtos recomendados
Materiais
rubber bulb
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
205A
Diâmetro
53 mm
volume
75 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Rubber bulb with hard-rubber valves. Useful for priming liquid-transfer lines.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)