Documentos Principais
Z509035
Sigma-Aldrich
Pipette bulb
volume 1 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
natural rubber
thimble blue
embalagem
pkg of 24 ea
fabricante/nome comercial
200-1C
volume
1 mL
Descrição geral
Natural rubber dropper bulbs for use with pipettes ensuring precise transfer and measurement of liquids.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10
Pipette bulb capacity 35 mL
Z186694
Pipette bulb
Pipette fillers red natural rubber bulb type
Z136468
Pipette fillers
Atomizer bulb useful for priming liquid-transfer lines
Z186724
Atomizer bulb
Pipette bulb capacity 60 mL
Z136069
Pipette bulb
BRAND® pipette fillers Standard, for pipettes up to 10 mL
Z333980
BRAND® pipette fillers
Pipette bulb capacity 150 mL
Z186708
Pipette bulb
Pipette fillers red silicone bulb type
Z239089
Pipette fillers
Squeeze-bulb pump internal flapper valve prevents reverse flow, pkg of 1 ea
Z200336
Squeeze-bulb pump
NMR pipette tip L 9 in.
Sigma-Aldrich
Z255688
NMR pipette