Documentos Principais
Z111589
Pasteur pipette rubber bulbs
capacity 1 mL
Sinônimo(s):
bulb pipette, pipette bulb, rubber bulb
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
eCl@ss:
32079210
NACRES:
NB.01
Materiais
rubber bulb
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
200-1A
capacidade
1 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Beige latex rubber bulb for use with pasteur pipettes ensuring precise transfer and measurement of liquids.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
BRAND® dropping pipettes capacity 1.8 mL, with integrated pipetting bulb
Z331775
BRAND® dropping pipettes
Pipette bulb volume 3 mL
Sigma-Aldrich
Z509043
Pipette bulb
Pasteur pipettes short capillary tip, approx 2 mL withdraw volume, soda-lime glass
Z627992
Pasteur pipettes
Pipette bulb capacity 5 mL
Z186678
Pipette bulb
Pipette fillers red natural rubber bulb type
Z136468
Pipette fillers
Sigma Pasteur pipettes cotton plugged, L 9 in.
S6143
Sigma Pasteur pipettes
BRAND® pipette withdraw volume 2 mL (including bulb), graduations, 0.5 mL, drop quantity 22 - 26 per mL
BR747765
BRAND® pipette
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z111589-12EA4061833298688