Z628018
Pasteur pipettes
long capillary tip, approx 2 mL withdraw volume, soda-lime glass
Sinônimo(s):
Automatic pipettes
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
eCl@ss:
32079210
NACRES:
NB.01
Produtos recomendados
Materiais
soda-lime glass
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
embalagem
pack of 1000 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 747720
BRAND
Sigma-Aldrich 747720
capacidade
2 mL
~2 mL
ponta C × D.I. × D.E.
120 mm × 1.0 mm × 7 mm
Descrição geral
Soda-lime-glass (ISO 7712). Long drawn-out capillary tip. Suction end with constriction for a cotton plug.
Outras notas
BR747720 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)