Documentos Principais
Z255688
Sigma-Aldrich
NMR pipette
tip L 9 in.
Sinônimo(s):
extended tip pipette
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
SB.32
Materiais
glass
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
embalagem
pack of 100 ea
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Wilmad 803A
ponta C
9 in.
tubo D.E.
~3 mm
Descrição geral
  • Extended tip NMR pipettes are ideal for retrieving and adding liquid samples in the NMR tubes, long neck volumetric flasks, or chromatography columns.
  • Manufactured from high-quality, clear borosilicate glass.
  • The tubes are resistant to most solvents
  • Pipette design facilitates optimal product recovery and prevents sample loss.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4