Z565229
Wilmad® NMR tubes 5 mm diam., economy
frequency 600 MHz, L 7 in.
Sinônimo(s):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Wilmad WG-1000-7
Parâmetros
600 MHz frequency
Comprimento
7 in.
curvatura
102 μm
concentricidade
102 μm
diâmetro do tubo
5 mm
espessura da parede
0.43 mm
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)