S6268
Sigma Pasteur pipettes
non-plugged, L 9 in.
Sinônimo(s):
Pasteur Pipette
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
eCl@ss:
32079210
NACRES:
NB.01
Produtos recomendados
Materiais
glass
esterilidade
sterile; γ-irradiated
sterile; γ-irradiated
Características
graduations: no
embalagem
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
Comprimento
9 in.
Aplicação
Sigma Pasteur pipettes have been used to transfer embryos and manipulate human embryonic stem cell lines (hESC).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)