Documentos Principais
S6143
Sigma Pasteur pipettes
cotton plugged, L 9 in.
Sinônimo(s):
63B6009-00P, Pasteur Pipette, Pasteur Pipettes
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
eCl@ss:
32079210
NACRES:
NB.01
Materiais
glass
esterilidade
sterile; γ-irradiated
sterile; γ-irradiated
Características
graduations: no
plugged
embalagem
pack of 25 ea (acked in blisterpacks)
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
Comprimento
9 in.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)