Documentos Principais
DWK233301504
DURAN® Pasteur pipette with short draw fine tip
glass, capacity (2 mL), pkg of 4 packs, pack of 250 ea, non-sterile
Sinônimo(s):
DURAN® Pasteur pipette with long draw fine tip
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Materiais
glass
esterilidade
non-sterile
Características
graduation: no
embalagem
pack of 250 ea
pkg of 4 packs
fabricante/nome comercial
DURAN®
capacidade
(2 mL)
Descrição geral
Borosilicate glass 5.1 is more stable than soda-lime glass and is therefore insensitive to rapid temperature changes and chemical stress. Nearly inert borosilicate glass minimizes interactions with the material and reduces the risk of sample contamination. Pasteur pipettes with short or long extended, fine tip (150 and 230 mm). The filling volume is approx. 2 ml. Natural rubber teat can be ordered separately.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3