Documentos Principais
Z136042
Sigma-Aldrich
Pipette bulb
capacity 2 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
natural rubber
thimble red
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
200-2B
capacidade
2 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Natural rubber dropper bulbs for use with pipettes ensuring precise transfer and measurement of liquids.
Natural rubber dropper bulbs for use with pipettes ensuring precise transfer and measurement of liquids.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Pipette bulb capacity 35 mL
Z186694
Pipette bulb
Pipette bulb capacity 15 mL
Z186686
Pipette bulb
Pipette fillers red silicone bulb type
Z239089
Pipette fillers
Pasteur pipettes long capillary tip, approx 2 mL withdraw volume, soda-lime glass
Z628018
Pasteur pipettes
BRAND® dropping pipettes capacity 1.8 mL, with integrated pipetting bulb
Z331775
BRAND® dropping pipettes
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z136042-12EA4061833298787