Documentos Principais
HS20629B
Dropper Vial Bulb
blue, capacity 3 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
blue
blue silicone
embalagem
pack of 24 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS20629B
C × DE × diâm.
41 mm × 17.8 mm × 6.5 mm, (hole diam)
capacidade
3 mL
Descrição geral
The silicone rubber dropper vial bulb is designed for use with Pasteur pipets, small pipets, and medicine droppers.
Características e benefícios
Made of silicone rubber
3 mL volume, 1.6 in L x 0.7 in outer dia. x 0.3 in hole dia. (41 mm L x 17.8 mm OD x 6.5 mm hole dia.) Designed for use with Pasteur pipettes, small pipettes, and medicine droppers
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)