HS20629A
Dropper Vial Bulb
blue, capacity 1 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Produtos recomendados
Materiais
blue
blue silicone
embalagem
pack of 24 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS20629A
C × DE × diâm.
28.7 mm × 12 mm × 6.1 mm, (hole. diam)
capacidade
1 mL
Descrição geral
The silicone rubber dropper vial bulb is designed for use with Pasteur pipets, small pipets, and medicine droppers.
Características e benefícios
- Made of silicone rubber
- 1 mL volume, 1.1 in L x 0.5 in outer dia. x 0.2 in hole dia. (28.7 mm L x 12 mm OD x 6.1 mm hole dia.)
- Designed for use with Pasteur pipettes, small pipettes, and medicine droppers
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)