Key Documents
28471-U
Supelco
Coluna de GC capilar SLB®-5ms
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Sinônimo(s):
Coluna GC, SPB-5, 5% difenil, especificação de massa
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
Materiais
fused silica
Nível de qualidade
Agency
Standard Method 6040D
EN 2005/108/EC
EPA 610,625,8015,8082,8100,8141,8270,OLM04.2 SVOA
EPA TO-13,IP-8,8270,525.2,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST
JMHLW
NIOSH 2530,5503
OSHA 62
meets requirements for USP G27 and G36
suitable for EPA 1613
conformidade reg.
FDA LIB 4423
Parâmetros
-60-340 °C temperature (isothermal)
-60-360 °C temperature (programmed)
Valor beta
250
df
0.25 μm
técnica(s)
GC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
30 m × 0.25 mm
Grupo ativo da matriz
Bonded and highly crosslinked; silphenylene polymer virtually equivalent in polarity to poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
aplicação(ões)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
life science and biopharma
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
tipo de coluna
capillary non-polar
Descrição geral
Aplicação: A fase equivalente de fenil 5% fornece uma ordem de eluição de ponto de ebulição com um ligeiro aumento na seletividade, especialmente para compostos aromáticos. As características pouco vazamento, inércia e a natureza durável fazem dela a coluna preferencial para analitos ambientais (como semivoláteis, pesticidas, PCB e herbicidas) ou em qualquer contexto no qual uma coluna não polar, de pouco vazamento, seja necessária.
Código da USP: Esta coluna atende aos requisitos da G27 e G36 da USP.
Fase:
  • Ligada e altamente reticulada
  • Polímero de silfenileno praticamente equivalente em polaridade ao poli(difenil 5%/dimetilsiloxano 95%)
Limites de temp.:
  • ≤D.I. de 0,32 mm: -60 °C a 340 °C (isotérmica) ou 360 °C (programada)
  • ≥D.I. de 0,53 mm: -60 °C a 330 °C (isotérmica) ou 340 °C (programada)
Aplicação
  • Determinação de resíduos dos pesticidas propargite, tebuconazol e bromopropilato em jujubas verdes de Taiwan por cromatografia gasosa-espectrometria de massa em tandem.: Este estudo utilizou a coluna capilar GC SLB-5ms para analisar resíduos de pesticidas em produtos agrícolas. O método demonstrou alta sensibilidade e especificidade, destacando a eficácia da coluna nas matrizes de amostras complexas (Zhang et al., 2014).
  • Caracterização de colunas de líquido iônico capilar para análise por cromatografia gasosa e espectrometria de massa de ésteres metílicos de ácido graxo.: A pesquisa explorou o desempenho das colunas capilares GC SLB-5ms para a análise de ésteres metílicos de ácidos graxos. A coluna apresentou resolução e estabilidade superiores, tornando-a uma ferramenta valiosa para a análise lipídica em aplicações bioquímicas (Zeng et al., 2013).
Outras notas
Oferecemos diversos acessórios para cromatografia, incluindo seringas analíticas
Informações legais
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Aplicação
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Tommy W McGaha et al.
PloS one, 10(3), e0118904-e0118904 (2015-03-19)
The suite of pheromones that promote communal oviposition by Simulium vittatum, a North American black fly species, was identified and characterized using gas chromatography-mass spectrometry, electrophysiological, and behavioral bioassays. Behavioral assays demonstrated that communal oviposition was induced by egg-derived compounds
Sophie Duclos et al.
Proteomics, 11(5), 854-864 (2011-02-01)
The essential roles of the endovacuolar system in health and disease call for the development of new tools allowing a better understanding of the complex molecular machinery involved in endocytic processes. We took advantage of the floating properties of small
Lisa Simonsson et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 11(5), 1011-1017 (2010-03-20)
We investigate the Ca(2+)-triggered fusion of lipid vesicles site-selectively tethered to a DNA-modified supported lipid bilayer array, with the DNA strands designed such that hybridization occurs in a zipperlike fashion. Prior to the addition of Ca(2+), which is observed to
Rasha M Faty et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(2), 1842-1859 (2015-01-28)
Bromination of N-substituted homophthalimides and tetrahydropyrido[4,3-d]- pyrimidine-5,7-diones produces 4,4-dibromohomophthalimide and 8,8-dibromo-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine-5,7-dione derivatives, respectively, that can be used as precursors for spiro derivatives. The dibromo derivatives react with different binucleophilic reagents to produce several spiroisoquinoline and spirotetrahydropyrido[4,3-d]- pyrimidine-5,7-dione derivatives, respectively. Reaction
Annie Xu Zeng et al.
Analytica chimica acta, 803, 166-173 (2013-11-13)
Due to their distinct chemical properties, the application of ionic liquid (IL) compounds as gas chromatography (GC) stationary phases offer unique GC separation especially in the analysis of geometric and positional fatty acid methyl ester (FAME) isomers. Elution behaviour of
Artigos
GC Analysis of Neroli Essential Oil on SLB®-5ms
Resolving by Mass
Compared to conventional PSA/C18/GCB cleanup, cannabis extracts cleaned with the Supel QuE Verde mixture showed lower GC/MS background, and better recoveries for many pesticides.
Protocolos
GC Analysis of PBDE Flame-Retardant Compounds
Extraction and Analysis of PAHs in Olive Oil using Molecularly Imprinted Polymer SPE and GC-MS
Example displays how MSTFA/MSTFA-d9 derivatization of amphetamine provides valuable information in mass spectra and chromatograms using SLB-5ms GC column.
Ver tudo
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GC, application for SPMEMostrar mais