G004865
GC Analysis of ‘Positive List′ Chemicals (Mix 1) on SLB®-5ms
suitable for GC
About This Item
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 80 °C (2 min), 5 °C/min to 300 °C (4 min)
inj. temp.: 250 °C
MSD interface: 300 °C
scan range: m/z 40-450
carrier gas: helium, 1 mL/min constant
injection: 1.0 μL splitless (1 min)
sample: each pesticide at 20 ppm in acetone
aplicação(ões)
agriculture
food and beverages
Informações legais
Analito
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)