Documentos Principais
G005835
GC Analysis of Peppermint Essential Oil on SLB®-5ms
suitable for GC
About This Item
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 50 °C, 3 °C/min to 300 °C
inj. temp.: 220 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec
detector: 1 μL, 100:1 split
sample: Peppermint oil purchased from Misitano&Stracuzzi S.p.a. (Messina, Italy) diluted 1:10 in n-hexane
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Informações legais
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)