Key Documents
Z509043
Sigma-Aldrich
Pipette bulb
volume 3 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
natural rubber
thimble blue
embalagem
pkg of 24 ea
fabricante/nome comercial
200-3A
Bulbo D.I.
7 mm
volume
3 mL
Descrição geral
Natural rubber dropper bulbs for use with pipettes ensuring precise transfer and measurement of liquids.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Atomizer bulb useful for priming liquid-transfer lines
Z186724
Atomizer bulb
Pipette fillers red silicone bulb type
Z239089
Pipette fillers
RF1000™ pipette filler a lightweight manual pipette filler uniquely designed for one-handed operation
Z675997
RF1000 pipette filler