Key Documents
Z186678
Pipette bulb
capacity 5 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
natural rubber
round red
embalagem
pkg of 3 ea
fabricante/nome comercial
200-5
capacidade
5 mL
Descrição geral
Natural rubber dropper bulbs for use with pipettes ensuring precise transfer and measurement of liquids.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)