Documentos Principais
Z186708
Pipette bulb
capacity 150 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
natural rubber
oval red
embalagem
pkg of 3 ea
fabricante/nome comercial
200-150
capacidade
150 mL
Descrição geral
Natural rubber dropper bulbs for use with pipettes ensuring precise transfer and measurement of liquids.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
BRAND® pipette fillers Standard, for pipettes up to 10 mL
Z333980
BRAND® pipette fillers
Pipette fillers red natural rubber bulb type
Z136468
Pipette fillers
Bel-Bulb™ pipettor vinyl bulb, fits 6-8 mm pipettes, L × diam. 70 mm × 5 mm
Z136085
Bel-Bulb pipettor
Atomizer bulb useful for priming liquid-transfer lines
Z186724
Atomizer bulb
Pipette bulb capacity 5 mL
Z186678
Pipette bulb
Pipette bulb volume 1 mL
Sigma-Aldrich
Z509035
Pipette bulb