Documentos Principais
Z281514
Scienceware® Vikem® pipette aid
pkg of 6 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
vinyl bulb
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F37886-0000
volume
85 mL
Descrição geral
By squeezing the 85 mL vinyl bulb and releasing, fluid is drawn up into the pipette. The pipette aid is then removed, and the pipette top is quickly covered with a finger to control and release fluid. The tapered PE chuck allows for quick removal when pipette is filled.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Pipette bulb capacity 60 mL
Z136069
Pipette bulb
BRAND® pipette bulb
Z615927
BRAND® pipette bulb
Pipette bulb volume 1 mL
Sigma-Aldrich
Z509035
Pipette bulb