Documentos Principais
HS20622B
Dropper Bulb
capacity 2 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
natural
natural latex
natural rubber
embalagem
pack of 72 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS20622B
C × DE × diâm.
52 mm × 13 mm × 6 mm, (hole diam.)
capacidade
2 mL
Descrição geral
The latex (natural rubber) Dropper Bulb is simple and economical.
Características e benefícios
  • Made of latex (natural rubber)
  • Designed for use with Pasteur pipettes, small pipettes, and medicine droppers
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)