densidade de vapor
7.4 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 91.6 °C)
Ensaio
≥99.8% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
6.5 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
n20/D 1.431
pb
270 °C (lit.)
pf
8-10 °C (lit.)
temperatura de transição
solidification point 8.5-10 °C
densidade
0.769 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
chave InChI
YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Roasted pork of Mini-pig using gas chromatography and mass spectrometry (GC–MS).
- Yerba mate using gas chromatography–mass spectrometry (GC–MS) and gas chromatography–olfactometry (GC–O).
- Milano salami using gas chromatography with mass spectrometry (GC-MS), flame ionization detection (GC-FID) and olfactometry analysis (GC-O).
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?