34004
Ipronidazole-OH
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-(1-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-2-yl)propan-2-ol, Hydroxy-ipronidazole, IPZOH
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cn1c(cnc1C(C)(C)O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H11N3O3/c1-7(2,11)6-8-4-5(9(6)3)10(12)13/h4,11H,1-3H3
chave InChI
DTHPMNDYKOSVFR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Cosmetics using high-performance liquid chromatography coupled to electrospray ionization-tandem mass spectrometry (HPLC-ESI-MS/MS).
- Aquaculture tissue using ultra high performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS).
Produtos recomendados
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?