33993
Doramectin
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
25-Cyclohexyl-5-O-demethyl-25-de(1-methylpropyl)avermectin
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12OC/C3=C\C=C\[C@H](C)[C@H](O[C@@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@@H]5C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)\C(C)=C\CC6C[C@@H](C[C@]7(O6)O[C@@H]([C@@H](C)C=C7)C8CCCCC8)OC(=O)[C@H](C=C(C)[C@H]1O)[C@@]23O
InChI
1S/C50H74O14/c1-27-13-12-16-34-26-57-47-42(51)30(4)21-37(50(34,47)54)48(53)60-36-22-35(63-49(25-36)20-19-29(3)45(64-49)33-14-10-9-11-15-33)18-17-28(2)44(27)61-41-24-39(56-8)46(32(6)59-41)62-40-23-38(55-7)43(52)31(5)58-40/h12-13,16-17,19-21,27,29,31-33,35-47,51-52,54H,9-11,14-15,18,22-26H2,1-8H3/b13-12+,28-17+,34-16+/t27-,29-,31-,32-,35?,36-,37-,38-,39-,40+,41+,42+,43-,44-,45-,46-,47+,49+,50+/m0/s1
chave InChI
QLFZZSKTJWDQOS-TTXKVKCHSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.