75100
Ethyl oleate
tested according to Ph. Eur.
Sinônimo(s):
Ethylis oleas, Oleic acid ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Agency
tested according to Ph. Eur.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
p.e.
216-218 °C/15 mmHg
pf
−32 °C (lit.)
densidade
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h11-12H,3-10,13-19H2,1-2H3/b12-11-
chave InChI
LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Bouveault−Blanc reduction to synthesize primary alcohols in the presence of stabilized alkali metals.
- Lipase-catalyzed synthesis of ceramides by reacting with phytosphingosine.
- Synthesis of amides via direct amidation with amines in the presence of transition metal catalyst.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?