M1753
1-tioglicerol
≥97%
Sinônimo(s):
αα-monotioglicerol, α1-tioglicerol, 3-Mercapto-1,2-propanodiol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.527 (lit.)
p.e.
118 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)CS
InChI
1S/C3H8O2S/c4-1-3(5)2-6/h3-6H,1-2H2
chave InChI
PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?