Documentos Principais
34196
Supelco
Dimetridazol-d3
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Methyl-1-(methyl-d3)-5-nitro-1H-imidazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5D3H4N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
144.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])n1c(C)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H7N3O2/c1-4-6-3-5(7(4)2)8(9)10/h3H,1-2H3/i2D3
chave InChI
IBXPYPUJPLLOIN-BMSJAHLVSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Ipronidazole VETRANAL®, analytical standard
Supelco
32173
Ipronidazole
Nafcillin sodium salt VETRANAL®, analytical standard
Supelco
32071
Nafcillin sodium salt
Metronidazole analytical standard
Supelco
M3761
Metronidazole