Documentos Principais
34207
Supelco
HMMNI-d3
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-Hydroxymethyl-1-methyl-d3-5-nitro-1H-imidazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4D3N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
160.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])n1c(CO)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H7N3O3/c1-7-4(3-9)6-2-5(7)8(10)11/h2,9H,3H2,1H3/i1D3
chave InChI
JSAQDPJIVQMBAY-FIBGUPNXSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)