45408
Cycloate
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
S-Ethyl N-cyclohexyl-N-ethylthiocarbamate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCSC(=O)N(CC)C1CCCCC1
InChI
1S/C11H21NOS/c1-3-12(11(13)14-4-2)10-8-6-5-7-9-10/h10H,3-9H2,1-2H3
chave InChI
DFCAFRGABIXSDS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?