Documentos Principais
696951
Sigma-Aldrich
Metronidazole-(ethylene-d4)
98 atom % D, 97% (CP)
Sinônimo(s):
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol-d4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D4H5N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
175.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
159-161 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])n1c(C)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3/i2D2,3D2
chave InChI
VAOCPAMSLUNLGC-RRVWJQJTSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)