M1547
Metronidazole
BioXtra
Sinônimo(s):
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Impurezas
≤0.2% Total Impurities
resíduo de ignição
≤0.1%
cor
white to light yellow
pf
159-161 °C (lit.)
solubilidade
acetic acid: 0.1 M, clear, colorless to yellow
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
parasites
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCO
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
chave InChI
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?