Documentos Principais
N6386
Sigma-Aldrich
Neomicina
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Sinônimo(s):
Antibiotic 10676, Neomycin B
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H46N6O13 · 3H2SO4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
908.88 (anhydrous basis)
Número CE:
Código UNSPSC:
12352207
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.76
Nome do produto
Neomicina, powder, BioReagent, suitable for cell culture
fonte biológica
Streptomyces sp.
linha de produto
BioReagent
Formulário
powder
potência
≥600 μg neomycin per mg (Dried basis)
embalagem
pkg of 100 g
pkg of 25 g
pkg of 5 g
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
white to yellow
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NC[C@@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](N)C[C@H](N)[C@H]3O[C@H]4O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4N)C(N)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H46N6O13.3H2O4S.H2O/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22;3*1-5(2,3)4;/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2;3*(H2,1,2,3,4);1H2/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11?,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+;;;;/m1..../s1
chave InChI
WHAGUNPVKDUVFV-QGTTWHFQSA-N
Descrição geral
Como solução estoque. Soluções-estoque devem ser esterilizadas por filtração e armazenadas a 2-8 °C. Estáveis a 37 °C por 5 dias.
Estrutura química: aminoglicosídeo
Aplicação
O sal hidratado de trissulfato de neomicina foi usado:
  • para determinar os efeitos protetores do gene codificador Netrina 1 (Ntn1) contra antibióticos aminoglicosídeos em explantes cocleares
  • para teste de susceptibilidade a antibiótico contra a Escherichia coli
  • em transplante de medula óssea em camundongos
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: Este produto atua se ligando às subunidades 30S e 50S, causando erros de codificação e inibindo a iniciação e o alongamento durante a síntese proteica. A neomicina também bloqueia os canais de Ca2+ sensíveis a tensão, sem afetar o mecanismo antiporta de Na+/Ca2+ nos neurônios.
Espectro da ação antimicrobiana: A neomicina atua em bactérias gram positivas e gram negativas.
O trissulfato de neomicina é um antibiótico aminoglicosídeo, que é produzido por actinomicetos do gênero Streptomyces contendo, no mínimo, 85% de neomicina B. Ele é usado para estudar os efeitos colaterais citotóxicos de antibióticos, respostas ao fator de crescimento derivado de plaquetas em certos fibroblastos e extração de proteínas nucleares que interagem com o fosfatidilinositol 4,5-bifosfato. O trissulfato de neomicina funciona como uma agente de seleção para células procarióticas transformadas usando o gene marcador selecionável de neo. Este produto é recomendado para uso em aplicações de cultura celular em concentração de 5 ml/l.
Atenção
Soluções-estoque devem ser esterilizadas por filtração e armazenadas a 2-8 °C, e são estáveis a 37 °C por 5 dias. Um solução de 1 mg/ml de neomicina em tampão fosfato 0,1 M, com pH 8,0, deve ser usada em até 14 dias, quando armazenada a 0-5 °C. As soluções devem ser protegidas de luz e umidade.
Nota de preparo
O sulfato de neomicina é solúvel em H2O em concentração de 50 mg/ml, produzindo uma solução transparente.
Outras notas
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado, em local seco e bem ventilado. Mantenha-o em local seco.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
G 418 powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A1720
G 418
vibrant-m
N0400000
Neomycin sulphate
Ampicilina powder or crystals, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A0166
Ampicilina
Inflammasome activation aggravates cutaneous Xanthomatosis and atherosclerosis in ACAT1 (acyl-CoA cholesterol acyltransferase 1) deficiency in bone marrow
Wakabayashi T, et al.
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 38(11), 2576-2589 (2018)
Netrin 1 mediates protective effects exerted by insulin-like growth factor 1 on cochlear hair cells
Yamahara K, et al.
Neuropharmacology, 119, 26-39 (2017)
Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases (2014)
Anthony D Kappell et al.
Frontiers in microbiology, 6, 336-336 (2015-05-15)
Urban waterways represent a natural reservoir of antibiotic resistance which may provide a source of transferable genetic elements to human commensal bacteria and pathogens. The objective of this study was to evaluate antibiotic resistance of Escherichia coli isolated from the
Zhenhua Zhong et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 712-712 (2020-09-29)
Aminoglycoside-induced hair cell (HC) loss is one of the most important causes of hearing loss. After entering the inner ear, aminoglycosides induce the production of high levels of reactive oxygen species (ROS) that subsequently activate apoptosis in HCs. Citicoline, a
Artigos
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic