Documentos Principais
N1876
Sigma-Aldrich
Neomicina
powder
Sinônimo(s):
Framycetin sulfate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H46N6O13 · 3H2SO4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
908.88 (anhydrous basis)
Número CE:
Código UNSPSC:
51101500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.85
Formulário
powder
Nível de qualidade
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
protein synthesis | interferes
cadeia de caracteres SMILES
O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NC[C@@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](N)C[C@H](N)[C@H]3O[C@H]4O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4N)C(N)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H46N6O13.3H2O4S.H2O/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22;3*1-5(2,3)4;/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2;3*(H2,1,2,3,4);1H2/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11?,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+;;;;/m1..../s1
chave InChI
WHAGUNPVKDUVFV-QGTTWHFQSA-N
Descrição geral
Chemical structure: aminoglycoside
Aplicação
Neomycin Trisulfate is produced by Streptomyces containing a minimum of 85% neomycin B. It has been used as a selection agent for prokaryotic cells that have been transformed using the selectable marker gene (neo), and to study ototoxic side effects of antibiotics, platelet-derived growth factor responses in certain fibroblasts, and extraction of Nuclear Phosphatidylinositol 4,5-Bisphosphate-Interacting Proteins..
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: Este produto atua se ligando às subunidades 30S e 50S, causando erros de codificação e inibindo a iniciação e o alongamento durante a síntese proteica. A neomicina também bloqueia os canais de Ca2+ sensíveis a tensão, sem afetar o mecanismo antiporta de Na+/Ca2+ nos neurônios.
Espectro da ação antimicrobiana: A neomicina atua em bactérias gram positivas e gram negativas.
Outras notas
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Keep in a dry place
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Charlotte Amalie Navntoft et al.
Scientific reports, 10(1), 3288-3288 (2020-02-26)
In all commercial cochlear implant (CI) devices, the electric stimulation is performed with a rectangular pulse that generally has two phases of opposite polarity. To date, developing new stimulation strategies has relied on the efficacy of this shape. Here, we
Ruben Herrendorff et al.
The Journal of biological chemistry, 291(33), 17165-17177 (2016-06-15)
Myotonic dystrophy type I (DM1) is a disabling neuromuscular disease with no causal treatment available. This disease is caused by expanded CTG trinucleotide repeats in the 3' UTR of the dystrophia myotonica protein kinase gene. On the RNA level, expanded
Daniel Teupser et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 29(5), 678-683 (2009-03-03)
We have previously identified a quantitative trait locus (QTL) for atherosclerosis susceptibility on proximal chromosome 10 (Chr10) (Ath11) in independent crosses of FVB and C57BL/6 (B6) mice on the apolipoprotein E (ApoE-/-) and LDL receptor (LDLR-/-) deficient backgrounds. The aims
Aurélia E Lewis et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 10(2), M110-M110 (2010-11-05)
Considerable insight into phosphoinositide-regulated cytoplasmic functions has been gained by identifying phosphoinositide-effector proteins. Phosphoinositide-regulated nuclear functions however are fewer and less clear. To address this, we established a proteomic method based on neomycin extraction of intact nuclei to enrich for
Michael G Leitner et al.
Molecular pharmacology, 79(1), 51-60 (2010-10-12)
Aminoglycoside antibiotics (AGs) are severely ototoxic. AGs cause degeneration of outer hair cells (OHCs), leading to profound and irreversible hearing loss. The underlying mechanisms are not fully understood. OHC survival critically depends on a specific K+ conductance (I(K,n)) mediated by
Protocolos
Extraction and quantitative analysis of aminoglycosides in porcine tissue, using molecular imprinted polymer solid phase extraction followed by LC-MS/MS.