Documentos Principais
N5285
Sigma-Aldrich
Neomicina
meets USP testing specifications, powder
Sinônimo(s):
Framycetin sulfate, Neomycin Sulfate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H46N6O13 · 3H2SO4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
908.88 (anhydrous basis)
Número CE:
Código UNSPSC:
51281659
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.76
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Nível de qualidade
Formulário
powder
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Modo de ação
protein synthesis | interferes
cadeia de caracteres SMILES
O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NC[C@@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](N)C[C@H](N)[C@H]3O[C@H]4O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4N)C(N)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H46N6O13.3H2O4S.H2O/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22;3*1-5(2,3)4;/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2;3*(H2,1,2,3,4);1H2/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11?,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+;;;;/m1..../s1
chave InChI
WHAGUNPVKDUVFV-QGTTWHFQSA-N
Descrição geral
Chemical structure: aminoglycoside
Stock solutions should be filter sterilized and stored at 2-8 °C. Stable at 37 °C for 5 days.
Aplicação
Neomycin Trisulfate is produced by Streptomyces containing a minimum of 85% neomycin B. It has been used as a selection agent for prokaryotic cells transformed using the neo selectable marker gene, and to study ototoxic side effects of antibiotics, platelet-derived growth factor responses in certain fibroblasts, and extraction of Nuclear Phosphatidylinositol 4,5-Bisphosphate-Interacting Proteins. It is recommended for use in cell culture applications at 50 mg/L.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: Este produto atua se ligando às subunidades 30S e 50S, causando erros de codificação e inibindo a iniciação e o alongamento durante a síntese proteica. A neomicina também bloqueia os canais de Ca2+ sensíveis a tensão, sem afetar o mecanismo antiporta de Na+/Ca2+ nos neurônios.
Espectro da ação antimicrobiana: A neomicina atua em bactérias gram positivas e gram negativas.
Atenção
Stock solutions should be filter sterilized and stored at 2-8°C, and are stable at 37°C for 5 days. A 1 mg/mL neomycin solution in .1 M phosphate buffer, pH 8.0 should be used within 14 days when stored at 0-5°C. Solutions should be protected from light or moisture.
Nota de preparo
Neomycin sulfate is soluble in H2O at 50 mg/mL, yielding a clear solution.
Outras notas
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Keep in a dry place
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Metronidazole analytical standard
Supelco
M3761
Metronidazole
Vancomicina ≥900 μg per mg (as vancomycin base)
Sigma-Aldrich
V2002
Vancomicina
Metronidazole Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1052
Metronidazole
Bacitracin from Bacillus licheniformis, ≥65 IU/mg
Sigma-Aldrich
11702
Bacitracin
Lam T Khuat et al.
Science translational medicine, 12(571) (2020-11-27)
The efficacy of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT) is limited by acute and chronic graft-versus-host disease (GVHD). The impact of obesity on allo-HSCT outcomes is poorly understood. Here, we report that obesity had a negative and selective impact on
K Stypulkowska et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 76, 207-214 (2013-01-23)
A new, simple and repeatable liquid chromatographic method with charged aerosol detection (LC-CAD) for determination of neomycin and related substances has been developed. Analysis of neomycin or other aminoglycosides is problematic due to a lack of chromophores. Universal response of
Jakob Torp Madsen et al.
Contact dermatitis, 68(2), 94-97 (2013-01-08)
Background. Two readings of patch test reactions are recommended. Objectives. To evaluate the outcome of a second patch test reading of TRUE Test® allergens on D6/7 in relation to negative or doubtful reactions on D3/4. Methods. This was a retrospective
Vijayalakshmi Ghosh et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 105, 152-157 (2013-01-30)
Microemulsions are thermodynamically stable isotropic systems comprising of oil, surfactant and water. Cinnamon oil (Cinnamomum zeylanicum) microemulsion was formulated using non-ionic surfactant Tween 20 and water. With oil to surfactant (v/v) ratio of 1:4, cinnamon oil microemulsion (CMF4) was formulated
Almut G Winterstein et al.
Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 148(2), 277-283 (2012-12-25)
Use of neomycin eardrops in nonintact tympanic membranes (NITMs) due to tympanic membrane (TM) perforation or tympanostomy tubes (TTs) is controversial because of the potential for ototoxicity. We sought to compare the risk of sensorineural hearing loss (SNHL) in patients