Documentos Principais
33492
Supelco
Neomicina
VETRANAL®, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H46N6O13 · 3H2SO4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
908.88 (anhydrous basis)
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NC[C@@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](N)C[C@H](N)[C@H]3O[C@H]4O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4N)C(N)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H46N6O13.3H2O4S.H2O/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22;3*1-5(2,3)4;/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2;3*(H2,1,2,3,4);1H2/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11?,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+;;;;/m1..../s1
chave InChI
WHAGUNPVKDUVFV-QGTTWHFQSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Chemical structure: aminoglycoside
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: Este produto atua se ligando às subunidades 30S e 50S, causando erros de codificação e inibindo a iniciação e o alongamento durante a síntese proteica. A neomicina também bloqueia os canais de Ca2+ sensíveis a tensão, sem afetar o mecanismo antiporta de Na+/Ca2+ nos neurônios.
Espectro da ação antimicrobiana: A neomicina atua em bactérias gram positivas e gram negativas.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
K Stypulkowska et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 76, 207-214 (2013-01-23)
A new, simple and repeatable liquid chromatographic method with charged aerosol detection (LC-CAD) for determination of neomycin and related substances has been developed. Analysis of neomycin or other aminoglycosides is problematic due to a lack of chromophores. Universal response of
Jakob Torp Madsen et al.
Contact dermatitis, 68(2), 94-97 (2013-01-08)
Background. Two readings of patch test reactions are recommended. Objectives. To evaluate the outcome of a second patch test reading of TRUE Test® allergens on D6/7 in relation to negative or doubtful reactions on D3/4. Methods. This was a retrospective
Popy Dutta et al.
PloS one, 7(11), e49822-e49822 (2012-12-05)
Previously, we showed that aminoglycoside phosphotransferases catalyze the formation of a specific inhibitor of the SWI2/SNF2 proteins. Aminoglycoside phosphotransferases, for example neomycin-resistant genes, are used extensively as selection markers in mammalian transfections as well as in transgenic studies. However, introduction
Vijayalakshmi Ghosh et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 105, 152-157 (2013-01-30)
Microemulsions are thermodynamically stable isotropic systems comprising of oil, surfactant and water. Cinnamon oil (Cinnamomum zeylanicum) microemulsion was formulated using non-ionic surfactant Tween 20 and water. With oil to surfactant (v/v) ratio of 1:4, cinnamon oil microemulsion (CMF4) was formulated
Almut G Winterstein et al.
Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 148(2), 277-283 (2012-12-25)
Use of neomycin eardrops in nonintact tympanic membranes (NITMs) due to tympanic membrane (TM) perforation or tympanostomy tubes (TTs) is controversial because of the potential for ototoxicity. We sought to compare the risk of sensorineural hearing loss (SNHL) in patients