SBR00001
Vancomycin hydrochloride
Ready Made Solution, 100 mg/mL in DMSO
Sinônimo(s):
Vancomycin HCL
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Streptomyces orientalis
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
100 mg/mL in DMSO
cor
colorless to faint tan
espectro de atividade do antibiótico
Gram-positive bacteria
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].Clc1c2ccc(c1)[C@H]([C@@H]3NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H]6NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]([C@@H](c7cc(c(cc7)Oc8c(c(cc6c8)O2)O[C@@H]9O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]9O[C@@H]%10O[C@H]([C@H]([C@](C%10)(N)C)O)C)O)O)CO)Cl)O)NC(=O)[C@H]([N+H2]C)CC(C)C)CC(=O)N)c4cc(c(cc4)O)c
InChI
1S/C66H75Cl2N9O24.ClH/c1-23(2)12-34(71-5)58(88)76-49-51(83)26-7-10-38(32(67)14-26)97-40-16-28-17-41(55(40)101-65-56(54(86)53(85)42(22-78)99-65)100-44-21-66(4,70)57(87)24(3)96-44)98-39-11-8-27(15-33(39)68)52(84)50-63(93)75-48(64(94)95)31-18-29(79)19-37(81)45(31)30-13-25(6-9-36(30)80)46(60(90)77-50)74-61(91)47(28)73-59(89)35(20-43(69)82)72-62(49)92;/h6-11,13-19,23-24,34-35,42,44,46-54,56-57,65,71,78-81,83-87H,12,20-22,70H2,1-5H3,(H2,69,82)(H,72,92)(H,73,89)(H,74,91)(H,75,93)(H,76,88)(H,77,90)(H,94,95);1H/t24-,34+,35-,42+,44-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,56+,57+,65-,66-;/m0./s1
chave InChI
LCTORFDMHNKUSG-XTTLPDOESA-N
Descrição geral
Aplicação
- for the assessment of the antimicrobial activity of vancomycin hydrochloride against Mycobacterium tuberculosis in nonreplicating persistence (NRP) using low-oxygen-recovery assay (LORA) and against a luciferase reporter strain of M. tuberculosis in a fermentor-grown culture adapted to low oxygen conditions
- for the estimation of biomass in a culture of various strains of bacteria
- as a positive control for E. coli and Staphylococcus aureus in antibacterial activity assay.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?