Documentos Principais
C7912
Sigma-Aldrich
Cefotaxima
potency: 916-964 μg per mg
Sinônimo(s):
Cefotaxim
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H16N5NaO7S2
Número CAS:
Peso molecular:
477.45
Beilstein:
5711411
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51284136
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.85
Formulário
powder
Nível de qualidade
potência
916-964 μg per mg
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\c3csc(N)n3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
chave InChI
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
Descrição geral
Estrutura química: ß-lactâmica
Aplicação
A cefotaxima foi usada para encontrar novos resíduos envolvidos na hidrólise de cefotaxima em β-lactamases CTX-M, para estudar infecções por Streptococcus pneumoniae suscetíveis e resistentes a antibióticos, e para estudar a pneumonia pneumocócica, bem como a farmacocinética de diversos tratamentos. Ela pode ser utilizada para estudar os efeitos da ligação e inibição da proteína ligadora de penicilina 2 (PBP2) sobre a síntese de mucopeptídeos de bactérias.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A cefotaxima inibe a síntese da parede celular bacteriana ligando-se às proteínas de ligação à penicilina (PBP), o que inibe a etapa final de transpeptidação da síntese de peptidoglicano nas paredes celulares bacterianas. Como resultado, a bactéria sofre lise devido às enzimas autolíticas da parede celular.
Modo de ação: Inibe a síntese da parede celular bacteriana.
Outras notas
Antibiótico cefalosporina de terceira geração de amplo espectro.
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado, em local seco e bem ventilado.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
F Soriano et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 38(2), 227-236 (1996-08-01)
In an attempt to determine the susceptibility breakpoints for amoxycillin, co-amoxiclav and cefotaxime in pneumococcal pneumonia, a neutropenic mouse model was established and tested with two strains having different susceptibility to penicillins and cefotaxime. With a penicillin-sensitive strain (MIC/MBC =
Francisco José Pérez-Llarena et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 55(9), 4361-4368 (2011-07-07)
The CTX-M β-lactamases are an increasingly prevalent group of extended-spectrum β-lactamases (ESBL). Point mutations in CTX-M β-lactamases are considered critical for enhanced hydrolysis of cefotaxime. In order to clarify the structural determinants of the activity against cefotaxime in CTX-M β-lactamases
Violeta Rodríguez-Cerrato et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 60(5), 1159-1162 (2007-09-11)
In an innovative therapeutic exploitation against antibiotic-resistant Streptococcus pneumoniae, here we have evaluated the in vitro activity of a purified bacterially-encoded cell wall lytic enzyme, LytA (the major pneumococcal autolysin), and compared it with those of Cpl-1 and Pal (pneumococcal
Martijn F Schenk et al.
PLoS genetics, 8(6), e1002783-e1002783 (2012-07-05)
For a quantitative understanding of the process of adaptation, we need to understand its "raw material," that is, the frequency and fitness effects of beneficial mutations. At present, most empirical evidence suggests an exponential distribution of fitness effects of beneficial
Katrine Hartung Hansen et al.
Applied and environmental microbiology, 79(3), 794-798 (2012-11-20)
Current knowledge on extended-spectrum beta-lactamases (ESBLs) in animals is based largely on cross-sectional studies and qualitative data. The aim of this longitudinal study was to elucidate carriage proportions and fecal counts of ESBL-producing Escherichia coli in pigs during the production